2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 2000 SEK
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Smältpunkt: 70…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042299
CAS nummer: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III