2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 565 SEK
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Smältpunkt: 139…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134238
CAS nummer: 7304-32-7