5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 1300 SEK
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄ClF₂NO₂S
Smältpunkt: 118…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01940427
CAS nummer: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8,III