2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 380 SEK
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smältpunkt: 158…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01569398
CAS nummer: 132715-69-6