2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3912-100G PC3912-25G PC3912-5G
APOSPC3912-100GEA 4250 SEK
APOSPC3912-100G APOSPC3912-25G APOSPC3912-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Smältpunkt: 172…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00275565
CAS nummer: 403-24-7