4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 345 SEK
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013375
CAS nummer: 445-83-0