2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 685 SEK
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061095
CAS nummer: 455-93-6