2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3881-1G PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA 1550 SEK
APOSPC3881-1G APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₉H₁₂F₃N₃
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00458223
CAS nummer: 238742-83-1