1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: FC-254fb
PC3878-5G PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA 3875 SEK
APOSPC3878-5G APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropane
Formel: C₃H₄F₄
Kokpunkt: 29…30 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 460-36-6
UN: 3161
ADR: 2.1,