Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC3872-1G PC3872-5G
APOSPC3872-1GEA 790 SEK
APOSPC3872-1G APOSPC3872-5G
Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,06 g/mol
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06204378
CAS nummer: 23233-33-2