2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3866-25G PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA 6825 SEK
APOSPC3866-25G APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Formel: C₂₀HF₄₁O₆
MW: 1116,16 g/mol
Kokpunkt: 108…110 °C/1mmHg
Smältpunkt: –72 °C
Densitet: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06248658
CAS nummer: 55154-18-2