5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 515 SEK
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Smältpunkt: 48…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236286
CAS nummer: 238742-82-0