4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 175 SEK
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,17 g/mol
Smältpunkt: 224…227 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004011
CAS nummer: 573-03-5