2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-6-picoline
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 295 SEK
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Kokpunkt: 140…141 °C
Densitet: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041226
CAS nummer: 407-22-7