4-Fluoro-m-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 1550 SEK
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluoro-m-cresol 98%
4-Fluoro-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Kokpunkt: 76 °C/15mmHg
Smältpunkt: 32 °C
Densitet: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042296
CAS nummer: 452-70-0