3-Fluoro-o-toluidine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 975 SEK
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Kokpunkt: 205 °C
Smältpunkt: 7 °C
Densitet: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007760
CAS nummer: 443-86-7