2-Fluoro-p-toluidine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 670 SEK
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Kokpunkt: 70…71 °C/7mmHg
Smältpunkt: 3 °C
Densitet: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040975
CAS nummer: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III