4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3817K-100G PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA 3350 SEK
APOSPC3817K-100G APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Kokpunkt: 195 °C
Densitet: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070797
CAS nummer: 450-93-1