4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 325 SEK
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055469
CAS nummer: 345-89-1