2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 925 SEK
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
Smältpunkt: 43…48 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236679
CAS nummer: 331-64-6