2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3812-5G PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA 500 SEK
APOSPC3812-5G APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Formel: C₇H₄F₂N₂S
Smältpunkt: 216…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276099
CAS nummer: 119256-40-5