3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 5400 SEK
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smältpunkt: 153…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00973904
CAS nummer: 25026-64-6