2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 925 SEK
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄I
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236678
CAS nummer: 59382-39-7