2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 2350 SEK
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Smältpunkt: 118…126 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042289
CAS nummer: 111771-08-5