[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3773-1G
PC3773-5G
PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA
585
SEK
APOSPC3773-1G
APOSPC3773-5G
APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel:
C₇H₇F₃N₂·HCl Kokpunkt: 62…64 °C/0,4mmHg Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01862649 CAS nummer: 387350-39-2 |