1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 1050 SEK
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokpunkt: 77…78 °C/19mmHg
Densitet: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001044
CAS nummer: 1121-86-4