2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 480 SEK
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Smältpunkt: 55…57 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011738
CAS nummer: 29632-74-4