5-Fluoro-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 3150 SEK
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formel: C₉H₇FO
Kokpunkt: 92…93 °C/3mmHg
Smältpunkt: 37…40 °C
Densitet: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041031
CAS nummer: 700-84-5