5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3756U-1G PC3756U-25G PC3756U-5G
APOSPC3756U-1GEA 210 SEK
APOSPC3756U-1G APOSPC3756U-25G APOSPC3756U-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formel: C₈H₅FN₂O
MW: 164,14 g/mol
Smältpunkt: 238…242 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20542997
CAS nummer: 436-72-6