4-Fluoro-DL-glutamic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3753-100MG
PC3753-1G
PC3753-500MG
APOSPC3753-100MGEA
1900
SEK
APOSPC3753-100MG
APOSPC3753-1G
APOSPC3753-500MG
4-Fluoro-DL-glutamic acid 95%
4-Fluoro-DL-glutamic acid
Formel:
C₅H₈FNO₄ MW: 165,12 g/mol Smältpunkt: 185 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00055778 CAS nummer: 2708-77-2 EINECS: 220-302-8 |