2-Fluorodiphenylmethane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3748E-1G
PC3748E-5G
APOSPC3748E-1GEA
1600
SEK
APOSPC3748E-1G
APOSPC3748E-5G
2-Fluorodiphenylmethane 99%
2-Fluorodiphenylmethane
Formel:
C₁₃H₁₁F Kokpunkt: 76 °C/1mmHg Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00079758 CAS nummer: 3794-15-8 |