2-Fluoro-4-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3744-100G
PC3744-25G
PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA
740
SEK
APOSPC3744-100G
APOSPC3744-25G
APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Smältpunkt: 122…130 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00034560 CAS nummer: 369-35-7 |