4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 685 SEK
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Formel: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683088
CAS nummer: 41538-36-7