2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 755 SEK
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Smältpunkt: 109…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01940428
CAS nummer: 502642-77-5