4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3692-1G
PC3692-5G
PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA
295
SEK
APOSPC3692-1G
APOSPC3692-5G
APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Smältpunkt: 47…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00272133 CAS nummer: 128495-45-4 |