6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 1600 SEK
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
Smältpunkt: 31…35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09263323
CAS nummer: 3939-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III