2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 875 SEK
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Kokpunkt: 62…63 °C/9mmHg
Densitet: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 104359-35-5