3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 1750 SEK
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Smältpunkt: 54…58 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00190120
CAS nummer: 69411-68-3