Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
PC3663-1G PC3663-5G
APOSPC3663-1GEA 430 SEK
APOSPC3663-1G APOSPC3663-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Smältpunkt: 35…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261255
CAS nummer: 206551-41-9