4-Fluorobenzyl alcohol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
(4-Fluorophenyl)methanol
PC3660-100G
PC3660-25G
APOSPC3660-100GEA
1475
SEK
APOSPC3660-100G
APOSPC3660-25G
4-Fluorobenzyl alcohol 95+%
4-Fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol Kokpunkt: 209 °C/730mmHg Smältpunkt: 23 °C Densitet: 1,156 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004651 CAS nummer: 459-56-3 |