3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 210 SEK
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025409
CAS nummer: 53985-48-1