2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 345 SEK
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
Smältpunkt: 145…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269596
CAS nummer: 126162-38-7