1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 805 SEK
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174322
CAS nummer: 58547-67-4