5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
PC3629-1G PC3629-5G
APOSPC3629-1GEA 685 SEK
APOSPC3629-1G APOSPC3629-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₃
MW: 231,13 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00192524
CAS nummer: 169037-23-4