2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 3725 SEK
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08436032
CAS nummer: 874289-58-4