4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3579-1G
PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA
1175
SEK
APOSPC3579-1G
APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₇BFNO₃ Smältpunkt: 157…159 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08436036 CAS nummer: 874289-11-9 |