3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 8650 SEK
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₃
Smältpunkt: 162…164 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08436039
CAS nummer: 874289-10-8