2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3566-10G PC3566-1G PC3566-5G
APOSPC3566-10GEA 1475 SEK
APOSPC3566-10G APOSPC3566-1G APOSPC3566-5G
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Smältpunkt: 28…32 °C
Flampunkt: 82 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00142892
CAS nummer: 36556-56-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III