5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G
PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA
890
SEK
APOSPC3563-1G
APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BFO₄ Smältpunkt: 224…226 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08436065 CAS nummer: 874219-59-7 |