N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC3551-1G
PC3551-25G
PC3551-5G
APOSPC3551-1GEA
290
SEK
APOSPC3551-1G
APOSPC3551-25G
APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Smältpunkt: 83…86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00079672 CAS nummer: 41153-30-4 |